Porte-pipettes, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189530000
612-9998EA 92.5 EUR InStock
612-9998
Porte-pipettes, SP Bel-Art
Portoirs pour pipettes
En PP blanc, rectangulaire, autoclavable
  • Portoirs solides contenant 50 pipettes selon une disposition verticale 5×10
  • Niveaux supérieurs et intermédiaires avec trous de 16 mm de diamètre ; orifices inférieurs coniques de 16 mm à 6 mm de diamètre ; pointes de pipettes non en contact avec la surface de table
  • Plaques d'extrémité équipées de poignées pour un transport aisé
W×D×H: 213×114×222 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité