Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (II) oxyde ≥99.0% (RT), en poudre, Puriss. p.a., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

61200-100G
61200-100GEA 120 EUR InStock
61200-100G
Cuivre (II) oxyde ≥99.0% (RT), en poudre, Puriss. p.a., Fluka™
Cuivre (II) oxyde


Formule: CuO
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1.336 °C
Densité: 6.450 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 500 ppm
Zinc (Zn) Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Total N Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité