N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
61224-500MG
61224-500MGEA 533 EUR InStock
61224-500MG
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD16875522
Numéro CAS: 58068-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80f278569cc88f35ebe2d0154fd7bf7b778cf4e7&vid=396566882d4c8c98d9c1f8f0d4b3f2df671b5704&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité