Pipettes monocanaux, électroniques, volume variable, Finnpipette™ Novus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
46200000 46200100 46200300 46200400 46200500 46200600 46200700 46200800 46200200
613-0123EA 841 EUR InStock
613-0123 613-0125 613-0129 613-0131 613-0133 613-0135 613-0137 613-0139 613-0127
Pipettes monocanaux, électroniques, volume variable, Finnpipette™ Novus
Pipettes Pipetteurs
Cette pipette électronique offre une meilleure ergonomie et des performances améliorées pour des applications de pipetage standard.
  • Conception légère et ergonomique permettant un grand confort d'utilisation
  • Repose-doigt pouvant pivoter à 120° et permettant de contrôler le pipetage avec l'index
  • Touche d'éjection souple convenant aux droitiers comme aux gauchers
  • Grand écran, menu à deux niveaux accessible grâce à une seule touche
  • Dix fonctions de pipetage et neuf niveaux de vitesse accessibles d'une seule touche
  • Autoclavables (embout uniquement)
Informations de commande: fournies avec un adaptateur secteur universel, un manuel d'utilisation et d'entretien détaillé, le certificat d'étalonnage (selon ISO 8655) et un support pour étagère.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité