VWR® Pak Rak™ Plus, Chargeurs
Fournisseur: VWR Collection
613-0347EA 482 EUR InStock
613-0347
VWR® Pak Rak™ Plus, Chargeurs
Pipette Tip Boxes and Racks
Pak Rak charge instantanément les portoirs vides avec des embouts de pipette VWR® de haute qualité.
  • Les chargeurs réutilisables produisent jusqu’à 5 fois moins de déchets par rapport aux systèmes de remplissage manuels
  • Les mains ou les gants ne touchent jamais les embouts
Une simple pression vers le bas distribue 96 embouts dans un portoir de 8x12.
Informations de commande: Des boîtes / portoirs rechargeables sont nécessaires pour le chargeur et sont vendus séparément.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité