Portoir pour pipettes, rotatif
Fournisseur: Brand
30900
613-0465EA 76.2 EUR InStock
613-0465
Portoir pour pipettes, rotatif
Portoirs pour pipettes
Portoir rotatif pour pipettes, en PP.
  • Pour 94 pipettes graduées ou jaugées de différentes tailles
  • Modèle tournant avec une plaque inférieure tournante supplémentaire, pour protéger les pointes des pipettes
  • Le socle a un bord légèrement bombé, ce qui retient les écoulements de liquides
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité