Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Research® plus (marquage IVD)
Fournisseur: EPPENDORF
3122000.019
613-0883EA 0 EUR InStock
613-0883
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, Eppendorf Research® plus (marquage IVD)
Pipettes Micropipettes
Pipette polyvalente et ergonomique avec conception innovante, répondant aux besoins les plus élevés en matière de précision et d'exactitude.
  • Extrêmement légères
  • Reconception innovante du pipetage à piston : piston en polymère organique Fortron® présentant une grande résistance chimique, thermique et mécanique
  • Nécessitent moins de force et d'effort pour fonctionner que ce soit lors de l'aspiration, de la distribution, de l'expulsion et l'éjection des embouts
  • Embout rétractable à ressort garantissant l'étanchéité, prolongeant la vie de l'embout et assurant un alignement parfait de la pointe
  • Retrait individuel des canaux pour un entretien simple et rapide
  • Entièrement autoclavables
Développées et conçues pour des applications cliniques (diagnostic clinique humain). Idéales pour des transferts de liquides faiblement contaminés, en particulier des échantillons provenant du corps humain et pour des réactifs dans le cadre d'une application de diagnostic in vitro. Ces pipettes sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) conformes à la directive 98/79 / CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998. Elles sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par un personnel qualifié.
Certifications: With CE marking.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité