Guide de pipetage, 'Guide 300'
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
GUIDE-300
613-1451EA 1090 EUR InStock
613-1451
Guide de pipetage, 'Guide 300'
Well Plate Stands and Well Orienters
Ce guide en plastique permet aux utilisateurs de cibler facilement les puits des microplaques à l'aide de la grille coulissante en plastique.
  • Réduit la fatigue oculaire au cours du fastidieux travail de pipetage
  • Adapté à une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Réglable en hauteur pour accueillir des plaques PCR ou des microplaques à fond plat ou en V
Le guide coulissant est clairement indiqué avec des lettres pour une orientation rapide et simple. Parfaitement adapté au pipetage de longue durée.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité