Pointes pour robots Biotek™ Precision/Precision XS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
986-021
613-1887EA 222 EUR InStock
613-1887
Pointes pour robots Biotek™ Precision/Precision XS
Pointes de pipettes
These automation tips for BioTek™ pipetting systems undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency thus providing accurate and precise performance achieved by superior tip straightness and a low coefficient of variation.
  • Pointes stériles: Certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ARN, de pyrogènes et d'ATP
  • Faible pourcentage du Coefficient de Variation (% CV)
  • Stérilisation aux rayons gamma
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité