VWR® Stepper Pro, Pipette pour usage répétitif
Fournisseur: VWR Collection
613-2169EA 303 EUR InStock
613-2169
VWR® Stepper Pro, Pipette pour usage répétitif
Pipettes Pipettes à répétition
Cette pipette est conçue pour la distribution des liquides/fluides contaminés et volatils. Les pointes de distributeur avec piston permet d'éviter la contamination par les aérosols ascendants dans la pointe, et garantit une utilisation sécurisée à long terme.
  • Flexible: la pipette est compatible avec 12 tailles de pointe, 10 réglages de volume et 120 étapes de programmation
  • Volume réglable de 1 à 5500 µl
  • Pour les volumes de distribution en grande série grâce à son faible poids (85 g)
  • Conception ergonomique pour sélectionner le volume, charger et distribuer des liquides d'une seule main
  • Le réglage et le dosage des volumes pour les différentes pointes sont visibles sur le distributeur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité