Modules porte-tips monocanal pour Finnpipette BioControl, division (l): 0,1, volume (l): 5 - 40, %: 2,5 - 0,5, CV <%: 2,5 - 0,5 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Modules porte-tips monocanal pour Finnpipette BioControl, division (l): 0,1, volume (l): 5 - 40, %: 2,5 - 0,5, CV <%: 2,5 - 0,5 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modules porte-tips monocanal pour Finnpipette® BioControl, division (µl): 0,1, volume (µl): 5 - 40, ± %: 2,5 - 0,5, CV <%: 2,5 - 0,5 1 * 1 Pce 613-2504 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou