Syringes, 3-piece, HENKE-JECT®
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
8300018745
613-2793EA 42.3 EUR InStock
613-2793
Syringes, 3-piece, HENKE-JECT®
Seringues Seringues médicales
These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
  • Rubber piston syringes
  • Double seal for increased safety
  • Pyrogen-free, PVC-free, non-toxic
Syringes have smooth flow, tight and high transparency barrel and the lubricated synthetic rubber piston allows fine dosing.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité