Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Fournisseur: EPPENDORF
4430000.018
613-2795EA 544 EUR InStock
613-2795
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml.
  • La technologie à valve permet un contrôle plus sensible du ménisque pour précision accrue
  • Les LED rétroéclairées vives permettent d'avoir un signal visuel de la durée de vie restante de la batterie
  • Sa conception légère et sa meilleure ergonomie permettent de travailler en toute sécurité
  • Cône d'aspiration à ouverture/fermeture rapide pour remplacer facilement les filtres à membrane
  • Système d'égalisation de la pression empêchant l'introduction des vapeurs aspirées dans le dispositif et la formation de corrosion
  • Embout et adaptateur autoclavables
Ce système permet à l'utilisateur de totalement contrôler la vitesse de pipetage du bout des doigts. Ce réglage de la vitesse unique et précis offre une option d'écoulement par gravité optimal permettant une distribution facile du liquide sans éclaboussures.
Electronic pipette controller with air cushion system with autoclavable pipette adapter and aspirating cone.
Informations de commande: fourni avec une alimentation, un dispositif de montage mural, un socle et deux membranes filtrantes de 0,45 µm (non stériles).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité