L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Fournisseur: EPPENDORF
4430000.018
613-2795EA 558 EUR InStock
613-2795
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml.
  • La technologie à valve permet un contrôle plus sensible du ménisque pour précision accrue
  • Les LED rétroéclairées vives permettent d'avoir un signal visuel de la durée de vie restante de la batterie
  • Sa conception légère et sa meilleure ergonomie permettent de travailler en toute sécurité
  • Cône d'aspiration à ouverture/fermeture rapide pour remplacer facilement les filtres à membrane
  • Système d'égalisation de la pression empêchant l'introduction des vapeurs aspirées dans le dispositif et
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Easypet® 3 1 613-2795
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité