Pipette pour usage répétitif, Multipette® M4
Fournisseur: EPPENDORF
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 431 EUR InStock
613-2890 613-2927
Pipette pour usage répétitif, Multipette® M4
Pipettes Pipettes à répétition
Distributeur manuel, conçu pour une utilisation plus facile, une précision accrue et une meilleure flexibilité en termes de sélection de volume et de remplacement des embouts Combitips advanced® associés.
  • Réglage simple du volume de 1 µl à 10 ml
  • Affichage du volume avec reconnaissance automatique de la pointe Combitip advanced®
  • Jusqu'à 100 cycles de distribution avec un remplissage, compteur d'incréments intégré
  • Capable de distribuer 112 volumes différents
  • La Combitip® peut être détachée par une légère pression, évitant tout contact
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité