Pipeteur automatique Pipet Helper®
Fournisseur: EPPENDORF
4423000.010
613-2940EA 98.9 EUR InStock
613-2940
Pipeteur automatique Pipet Helper®
Pipettes Pipeteurs
Pipeteur automatique pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml.
  • La poire d'aspiration permet le remplissage rapide de la pipette (jusqu'à 100 ml à la fois)
  • Levier ergonomique pour un contrôle en douceur de l'aspiration et de la distribution
  • Distribution au goutte-à-goutte et expulsion sans éclaboussures
  • Système anti-goutte par filtre à membrane hydrophobe (3 µm)
  • Entretien et nettoyage faciles, entièrement autoclavable
Léger, le pipeteur Pipet Helper® est l'instrument parfait pour des néophytes, car sa conception robuste et intuitive permet à chacun de régler le ménisque avec précision. La vanne est optimisée afin que les liquides puissent être prélevés simplement, sans pression. L'embout d'aspiration spécialement conçu garantit un support sûr pour toutes les pipettes jaugées et de mesure (en verre et en plastique).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité