Distributeur pour flacons, ceramus® HF
Fournisseur: HIRSCHMANN
9342300
613-3238EA 1092 EUR InStock
613-3238
Distributeur pour flacons, ceramus® HF
Distributeurs pour flacons
À volume variable, autoclavable.
  • Pour acides corrosifs type acide fluorhydrique
  • Molette micrométrique pour un réglage précis
  • Piston, cylindre, siège et bille de vanne en céramique pure, ressort de soupape en platine iridium
  • Système de recirculation pratique pour une purge rapide sans perte de réactifs
  • Certificat de qualité avec attestation de conformité
Informations de commande: Fourni avec filetage A45, trois adaptateurs (A32, A38, S40), un tube d'aspiration avec raccord à vis, numéro de série et certificat qualité.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité