Portoirs pour micropipettes, Clamp-ette®
Fournisseur: HEATHROW
HS20162A
613-3900EA 46.9 EUR InStock
613-3900
Portoirs pour micropipettes, Clamp-ette®
Portoirs pour pipettes
PP coloré.
  • Stable, sturdy construction
  • For one to three pipettes of the most widely used brands
  • Secures to tabletops, benches and shelves with a twist of the fingertips
  • Autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité