Charging stand for one pipette
Fournisseur: Sartorius
730981
613-4123EA 274 EUR InStock
613-4123
Charging stand for one pipette
Portoirs pour pipettes
When the pipette is not in use, it should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches.
The electronic pipettes are recommended to be stored and charged on a charging stand, whenever they are not in use. In this way, the batteries always remain charged, when the work begins. Charging Stand is for storing and charging one electronic pipette, Picus or eLINE®.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité