Volumetric flasks, class A, brown markings
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.664.016.A
613-4125EA 21.9 EUR InStock
613-4125
Volumetric flasks, class A, brown markings
Ballons Fioles jaugées
DURAN® borosilicate glass 3.3 with PE stopper.
  • With spout
  • Conformity certified
  • Delivered with batch number and have enclosed one batch certificate per package
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité