VWR® Zippette Pro™, Distributeur pour flacon
Fournisseur: VWR Collection
613-5281EA 317 EUR InStock
613-5281
VWR® Zippette Pro™, Distributeur pour flacon
Distributeurs pour flacons
À volume variable, autoclavable.
  • Toutes les pièces en contact avec le fluide sont chimiquement résistantes et autoclavables à 121 °C
  • Zippette Pro à ressort ne nécessite aucun amorçage
  • Piston en PTFE facilement démontable pour une action douce et un nettoyage facile
  • La valve de piédestal de sécurité permet d'éteindre la Zippette Pro pour éviter une livraison accidentelle, tout en garantissant qu'elle ne goutte pas
  • Le corps en verre borosilicaté, protégé par un manchon PP transparent, peut être facilement retiré et nettoyé
Distribution précise via unMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité