VWR®, Pipettes monocanales, électroniques, volume variable
Fournisseur: VWR Collection
613-5415EA 588 EUR InStock
613-5415 613-5416 613-5417 613-5418 613-5781
VWR®, Pipettes monocanales, électroniques, volume variable
Pipettes Pipetteurs
These pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with advanced ergonomic design.
  • Ease of use: Only two buttons and five pipetting modes; enables an easy one-handed programming and a quick pipetting cycle start
  • CUSTOM mode: Users can quickly and easily create specific protocols thanks to VWR® Protocol Builder software
  • Advanced ergonomics: Lightweight and perfectly balanced, it requires virtually no force to significantly reduce RSI
  • Fits comfortably in either the left or right hand and allows a 360° rotating manifold
  • Fully motorised piston
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité