Pipette stand, rotary
Fournisseur: Sartorius
LH-725630
613-5492EA 121 EUR InStock
613-5492
Pipette stand, rotary
Portoirs pour pipettes
Carousel stand for six mechanical pipettes.
When the pipette is not in use, it should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches. This compact carousel stand is ideal for saving bench space and is compatible with all mechanical pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité