VWR®, Support de charge pour pipettes, rotatif
Fournisseur: VWR Collection
613-5747EA 550 EUR InStock
613-5747
VWR®, Support de charge pour pipettes, rotatif
Portoirs pour pipettes
Ce support de charge rotatif permet de charger aisément jusqu'à cinq pipettes électroniques.
  • Protège les instruments des chocs et de la contamination
  • Les pipettes sont suspendues verticalement pour empêcher les liquides de couler à l'intérieur de l'arbre
  • La tête rotative permet aux utilisateurs d'accéder facilement à la pipette de leur choix
  • La conception ergonomique permet aux utilisateurs d'avoir un plan de travail propre, ordonné et bien organisé
  • Câble enroulable pour éviter les nœuds
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Support de charge pour pipettes, rotatif, pour jusqu'à 5 pipettes électroniques multicanal et monocanal blanc 1 613-5747
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité