Pipette stand, linear
Fournisseur: Sartorius
725620
613-8706EA 82.1 EUR InStock
613-8706
Pipette stand, linear
Portoirs pour pipettes
This pipette stand holds pipettes in an upright position while not in use to avoid contamination from benches and tables. Designed for all Sartorius mechanical and electronic pipettes, particularly for mLINE®, Proline® Plus and Proline® mechanical devices. Also compatible with other brands.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité