Hydrometer cylinders
Fournisseur: VITLAB
760941
614-0005EA 44.5 EUR InStock
614-0005
Hydrometer cylinders
Éprouvettes Éprouvettes densimétriques
Cylinder, made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Robust and stable
With spout and overflow vessel. This ensures that the hydrometer can be read with a completely filled cylinder.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité