Portoir pour éprouvette de solubilité
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
3636
614-0171EA 48.8 EUR InStock
614-0171
Portoir pour éprouvette de solubilité
Portoirs Tube Racks
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité