Sécheur de lait de référence RD-8
Fournisseur: GERBER FUNKE
5700
614-0200EA 7200 EUR InStock
614-0200
Sécheur de lait de référence RD-8
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Le RD-8 a été spécialement conçu conjointement avec COKZ (l'autorité néerlandaise de contrôle du lait et des produits laitiers) pour déterminer le taux d'humidité du lait en poudre conformément à la norme ISO 5537, IDF 26. Jusqu'à huit échantillons peuvent être testés simultanément à une température et une pression contrôlées.
  • La température est réglée par un système PID, et quatre capteurs PT100 déterminent la température
  • Le régulateur de pression constante maintient le débit d'air à 33 ml/min dans les 8 capillaires de séchage
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité