Jolting volumeter
Fournisseur: GERBER FUNKE
7700
614-0255EA 2350 EUR InStock
614-0255
Jolting volumeter
Densimètres
This jolting volumeter is designed to determine the tamped volume or density of powdery and granular products.
Certifications: ISO 8967 and IDF 134: Milk powder. USP 616 method I: Pharmaceutical powder. ISO 8460: Instant coffee.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Jolting volumeter 1 614-0255
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité