Densimètre à lait avec thermomètre
Fournisseur: ALLA ATELIERS
2200TP018/20QP
614-1501EA 86.2 EUR InStock
614-1501
Densimètre à lait avec thermomètre
Hydromètres
This Dornic milk hydrometer with built-in thermometer is graduated from 18 to 38 (1018 to 1038).
  • Thermomètre interne et indicateur de correction de température
  • Des thermomètres de contrôle sont également disponibles
REMARQUE : Jusqu'au 10 octobre 2017, l'utilisation de thermomètres au mercure est toujours autorisée à condition qu'ils soient exclusivement destinés à des tests conformes aux normes nécessitant l'utilisation de thermomètres au mercure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité