Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydromètres

Fournisseur: ALLA ATELIERS
3006TB070/60QP 3022FG080/60QP 3052TB065/60QP 3052FG150/60QP
ALLA3006TB070/60QPEA 37.6 EUR InStock
ALLA3006TB070/60QP 614-1642 ALLA3052TB065/60QP ALLA3052FG150/60QP
Hydromètres
Hydromètres
Hydromètres en verre étalonnés à 60 °F (15,56 °C).

  • Graduation en gravité spécifique (SG)
  • Lecture sous le ménisque

Conditionnement: En boîtier plastique.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SERVICES


Services: Autres températures de calibration sur demande.
Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité