Cryoscope, CryoStar
Fournisseur: GERBER FUNKE
7150
614-2060EA 5360 EUR InStock
614-2060
Cryoscope, CryoStar
Cryoscopes
Mesure rapide et fiable du point de congélation du lait. Le système de refroidissement assure une rapidité de mise en œuvre, même à des températures ambiantes élevées (jusqu'à 32 °C).
  • Facile à utiliser, fonctionnement simple
  • Menu multilingue
  • Étalonnage automatique et historique des paramètres enregistrés dans la mémoire non volatile
  • Logiciel inclus pour la cartographie de la courbe de congélation sur un PC
Certifications: Mesure de référence conforme à la norme DIN/ISO/IDF5764
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité