Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Centrifugeuse pour la détermination de lipides, Nova Safety

Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
3670
614-2061EA 1390 EUR InStock
614-2061
Centrifugeuse pour la détermination de lipides, Nova Safety
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Centrifugeuse robuste et fiable, utilisée pour la détermination de lipides selon la méthode de N. Gerber ou pour la détermination de la solubilité du lait en poudre.

  • Chauffage avec point de consigne du thermostat à +65 °C
  • Minuteur numérique de centrifugation
  • Verrouillage automatique du couvercle
  • Freinage automatique (temps de freinage <8 s)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité