Bain-marie numérique, WB-436 D
Fournisseur: GERBER FUNKE
3707
614-2062EA 1490 EUR InStock
614-2062
Bain-marie numérique, WB-436 D
Bains Bains-marie
Bain-marie numérique avec boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable. Les éléments chauffants sont situés à des emplacements distincts dans le boîtier. Idéal pour une utilisation avec des produits laitiers, vaste gamme d'accessoires disponible. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée avec le bain.
  • Contrôle de température numérique et affichage réglable de la température définie et réelle
  • Capteur PT100
  • Minuteur entre 1 et 99 min avec alarme sonore
  • Protection contre la surchauffe (même lorsque le bain est vide)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité