Trichlorure de lanthane hydraté ≥98.5% (par titration sur base substance sèche) (~7 mol/mol H₂O)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
61490-500G
61490-500GEA 496 EUR InStock
61490-500G
Trichlorure de lanthane hydraté ≥98.5% (par titration sur base substance sèche) (~7 mol/mol H₂O)
Trichlorure de lanthane hydraté
Formule: Cl₃La·H₂O
Point d'ébullition: ? 860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92-93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149753
Numéro CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Lanthanum chloride (LaCl₃) 64.5 - 70.0 %
Water (Karl Fischer) 32 - 36 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité