Viscosimètre à chute de bille
Fournisseur: HAAKE
356-0001
616-3282EA 2950 EUR InStock
616-3282
Viscosimètre à chute de bille
Viscosimètres Viscosimètres à billes
Ce viscosimètre à chute de bille offre des mesures exactes de la viscosité des liquides et gaz newtoniens transparents.
Spécialement conçu pour les industries: Chimique (solutions de polymère, solvants, encres), pharmaceutique (matières premières, glycérine), alimentaire (gélatine, solutions sucrées) et huiles minérales (huiles, hydrocarbures liquides).
Certifications: DIN 53015, ISO 12058
Information de livraison: Livré avec six billes, un étui d'instrument, un thermomètre, des outils de nettoyage, une fiche d'étalonnage et un manuel d'instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité