Viscosimtres Ubbelohde (DIN), SCHOTT Instruments, N capillaire: I, Constante K: 0,01 TYPE=, int.: 0,63 mm, Gamme de mesure: 1,2 ... 10 mm/s 1 * 1 Pce
Fournisseur: SI Analytics
Viscosimtres Ubbelohde (DIN), SCHOTT Instruments, N capillaire: I, Constante K: 0,01 TYPE=, int.: 0,63 mm, Gamme de mesure: 1,2 ... 10 mm/s 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Viscosimètres Ubbelohde (DIN), SCHOTT Instruments, N° capillaire: I, Constante K: 0,01 TYPE=, Ø int.: 0,63 mm, Gamme de mesure: 1,2 ... 10 mm²/s 1 * 1 Pce 616-3381 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou