Acide laurique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
61609-5G
61609-5GEA 117 EUR InStock
61609-5G
Acide laurique, Supelco®
Acide laurique
Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002736
Numéro CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b61fb645a04ea22da93a7db1cfb44cf925f7e283&vid=0fcb82eedbbd50f1141aacef9994673dcd449a38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité