Calbiochem® Human Transferrin (apo) (from plasma)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
616395-100
616395-100EA 222 EUR InStock
616395-100
Calbiochem® Human Transferrin (apo) (from plasma)
Protéines et Peptides
Native apo-transferrin from human plasma.
  • Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV
Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport. Substantially iron-free.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité