Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
6165.9010EA 261.25 EUR InStock
6165.9010
Sodium hydroxyde 40% en solution aqueuse, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 40.0 %
Density (g/ml) at 20°C min. 1.43
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité