Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide maléique

Fournisseur: VWR Collection
Attention

6167.5000EA 0 EUR InStock
6167.5000
Acide maléique
Acide maléique


Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…131 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité