Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
MQ100
61699-1L
61699-1LEA 122 EUR InStock
61699-1L
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94996d2de25d105edce323c6560d90efa775ba4b&vid=73acf6f17f2a4374cd2f3b665d024b6263a416e7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité