Lectin from Triticum vulgaris, immobilized on Agarose CL-4B, for affinity chromatography, Supelco®
Fournisseur: Merck
61768-1ML
61768-1MLEA 225 EUR InStock
61768-1ML
Lectin from Triticum vulgaris, immobilized on Agarose CL-4B, for affinity chromatography, Supelco®
Protéines purification Protein Purification Resins
50% aqueous suspension in 1 M NaCl.
  • Capacity: 0,1 to 1,0 mg/ml, packed gel capacity (ovomucoid)
Application: Protein isolation from bordetella pertussis that facilitates entry of calmodulin-sensitive adenylate cyclase into animal cells.
Attention: Storage temperature: Refrigerator.
Collapse All
Désignation Granulométrie Taille de pore Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Lectin from Triticum vulgaris, immobilized on Agarose CL-4B, 50% aqueous suspension in 1 M NaCl 45 - 165 µm 50 - 160 µm 1 mL 61768-1ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité