Alcool 94-96%, AR® ACS (denaturé avec 5% Propanol-2 et 5% methanol), Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Reagent alcohol
6183-10EA 248.05 EUR InStock
6183-10
Alcool 94-96%, AR® ACS (denaturé avec 5% Propanol-2 et 5% methanol), Macron Fine Chemicals™
Alcohol
Made from specially denatured alcohol formula 3A. SDA formula 3A consists of 5 volumes of methanol and 100 volumes of 200 proof ethanol.
  • Total alcohol: 99.5%
  • Ethyl alcohol: 89 to 92%
  • Denaturant: 3.5 to 5.5% methyl alcohol and 4 to 6% 2-propanol
Informations de commande: The purchase of Reagent Alcohol in containers larger than 4 liters requires a Letterhead Permit approval by the United States Treasury Tax and Trade Bureau (TTB).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 94.0 - 96.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 3.5 - 5.5%
Specially Denatured Alcohol Formula 3A (200 proof)(v/v) 94.0 - 96.0 %
Methanol (v/v) 3.5 - 5.5 %
Isopropyl Alcohol (2-propanol)(v/v) 4.0 - 6.0 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Specific Gravity at 25°C 0.782 - 0.793
Water (H₂O) ≤0.5 %
SDA Formula 3A consists of 5 volumes of methanol and 100 volumes of 200proof ethanol.
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité