Digital thermometer, AD 14 TH
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E908530
620-0179EA 80.5 EUR InStock
620-0179
Digital thermometer, AD 14 TH
Thermomètres Thermomètres numériques
This extremely fast digital thermometer is suitable for industry applications.
  • Response time of the probe (T₉₀= 2 seconds)
  • Automatic battery test avoids wrong measuring
  • Fast measuring values in high temperature ranges
Stainless steel probe with PTFE cable (400 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité