Thermomètres certifiés
Fournisseur: ALLA ATELIERS
595.114ASC
620-0301EA 214 EUR InStock
620-0301
Thermomètres certifiés
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre est conçu pour mesurer la température de milieux gazeux ou liquides dans des industries variées, y compris la pétrochimie, le raffinage pétrolier, ou bien dans le complexe combustible et énergie.
  • Fond jaune
Les thermomètres indiquent le numéro de l'usine, le type de standard et la plage de mesure. L'échelle de température est en émail sombre indélébile, et extrêmement résistante aux environnements chimiques aggressifs. Sur les thermomètres à immersion partielle, la profondeur est marquée par une ligne circulaire.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Certifications: Conformité ASTM E-1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité