Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, pour l'industrie alimentaire, description: cable en PTFE flexible, raccord: L, temperature (C): -40 / +250, type: T, tige (mm): -, longueur tige (mm): - 1 * 1 Pce
Fournisseur: COMARK LIMITED
Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, pour l'industrie alimentaire, description: cable en PTFE flexible, raccord: L, temperature (C): -40 / +250, type: T, tige (mm): -, longueur tige (mm): - 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, pour l'industrie alimentaire, description: cable en PTFE flexible, raccord: L, temperature (°C): -40 / +250, type: T, Ø tige (mm): -, longueur tige (mm): - 1 * 1 Pce 620-0335 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou