Temperature chart recorders, disposable
Fournisseur: DICKSON
D302
620-0432EA 125 EUR InStock
620-0432
Temperature chart recorders, disposable
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments.
  • Failsafe start-up and pull out start tab
  • Tamper-proof crimped seal
  • Shock and vibration protection
Information de livraison: Supplied with a shipment/job sheet and a mounting tape.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité