Wall-mounting thermometer, Pronto HI 146-00
Fournisseur: Hanna
HI146-00
620-0504EA 109 EUR InStock
620-0504
Wall-mounting thermometer, Pronto HI 146-00
Thermomètres Thermomètres numériques
This model has been designed for monitoring the temperatures of liquids, semi-solids and refrigerated foods. A CAL CHECK™ function can confirm the accuracy at any time.
  • Water resistant
  • Round and modern design
  • Molded eye for wall mounting and wall mount probe holder
Information de livraison: Supplied with stainless steel probe (2 m cable) and battery.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité