Thermomètre numérique, Checkfridge®
Fournisseur: Hanna
HI147-00
620-0505EA 78 EUR InStock
620-0505
Thermomètre numérique, Checkfridge®
Thermomètres Thermomètres numériques
Le Checkfridge® s'adapte à la mesure continue de la température dans les chambres froides, congélateurs et réfrigérateurs ou tout autre endroit nécessitant un contrôle constant. Il permet le contrôle de la température intérieure, de l'extérieur, sans ouverture de la porte.
  • Support magnétique pour adhérer aux surfaces en métal
  • Commutateur de test situé de façon pratique sur la face du thermomètre
  • Mode Cal-Check™ unique pour un étalonnage interne en quelques secondes
Sonde en acier inoxydable (L×Ø: 40×5 mm) et câble (1 m).
Fonction Cal-Check™.
HACCP compliant
Certifications: Conformité HACCP.
Information de livraison: Fourni avec une pile AAA de 1,5 volt pour environ trois ans d'utilisation et un certificat d'étalonnage deux points.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité