Hair thermo-hygrometer
Fournisseur: MOINEAU
4200T
620-0621EA 57.9 EUR InStock
620-0621
Hair thermo-hygrometer
Hygromètres Hygromètres analogiques
This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
  • Round shape
  • Wall mounting
  • With brass case
Ø: 100 mm
Weight: 105 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité